Learn More
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical, Menge:100g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:22767-50-6, weiß, Schmelzpunkt:300 °C, Molekularformel:C7H15NaO3S, Molekulargewicht:202,244
245.00 CHF - 5170.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-50-6
Summenformel C7H15NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 202.244
MDL-Nummer 7543
InChI-Schlüssel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
PubChem CID 23672332
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-sulfonat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10315850
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
H/0168/46
25 g Kunststoffpulverbehälter
245.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10605302
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
H/0168/48
100 g Kunststoffpulverbehälter
631.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11483743
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
H/0168/65
5 kg Kunststoffkeg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical, Menge:100g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:22767-50-6, weiß, Schmelzpunkt:300 °C, Molekularformel:C7H15NaO3S, Molekulargewicht:202,244
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™