Learn More
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical, Menge:100g, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, CAS:22767-50-6, weiß, Schmelzpunkt:300 °C, Molekularformel:C7H15NaO3S, Molekulargewicht:202,244
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 300 °C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 202.25g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Heptansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur