Learn More
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403844
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403844
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11403844
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11871.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 70-34-8 | C6H3FN2O4 | 186.098 g/mol
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene is used to identify the amino acid sequence. It reacts with amino group of amino acids to yield dinitrophenyl-amino acids. It is also used in chromatographic methods. Further, it acts as an alkylating agent used in elucidating amino acid sequence in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluoro-2,4-Dinitrobenzol wird zur Identifizierung der Aminosäuresequenz verwendet. Es reagiert mit einer Aminosäuregruppe, um Dinitrophenyl-Aminosäuren zu erhalten. Es wird auch in chromatographischen Methoden verwendet. Darüber hinaus fungiert es als alkylierendes Mittel, das in der aufklärenden Aminosäuresequenz in Proteinen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Benzol, Ether und Propylenglycol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-34-8
Summenformel C6H3FN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.098
MDL-Nummer MFCD00007056
InChI-Schlüssel LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC-Name 1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 24°C to 30°C
Dichte 1.482
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.569
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 398632
Merck Index 14,4172
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,benzene,ether and propylene glycol.
Formelmasse 186.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10250252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 ArtikelnummerA11871.22,A11871.14,A11871.06
Chargennummer10250253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 ArtikelnummerA11871.22,A11871.14,A11871.06
Chargennummer10247135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2023 ArtikelnummerA11871,A11871.22,A11871.14,A11871.06
Chargennummer10247038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 ArtikelnummerA11871,A11871.22,A11871.14,A11871.06
Chargennummer10242720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 ArtikelnummerA11871.22,A11871.14,A11871.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Name des Produkts
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >