Learn More
2,4-Dinitrofluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4-Dinitrofluorobenzene |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 23°C to 26°C |
Farbe | Braun bis gelb |
Dichte | 1.4800g/mL |
Siedepunkt | 296°C |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,4-Dinitrofluorobenzene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2,4-Dinitrofluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur