Learn More
1-Ethynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17356-19-3 | C7H10O | 110.156 g/mol
76.20 CHF - 862.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17356-19-3
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.156
MDL-Nummer MFCD00001365
InChI-Schlüssel LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 87074
IUPAC-Name 1-Ethinylcyclopentan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCC1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11476316
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23109.06
5 g
76.20 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11486316
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23109.14
25 g
248.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11496316
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23109.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
1-Ethynylcyclopentanol is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclopentanol wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H228-H302-H319-H335
Entzündbarer Feststoff.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H302-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FESTSTOFFE, ORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 241-385-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Name des Produkts
1-Ethynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals