Learn More
1-Ethynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11476316
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Ethynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476316
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11476316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23109.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Ethynylcyclopentanol is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclopentanol wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17356-19-3
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.156
MDL-Nummer MFCD00001365
InChI-Schlüssel LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 87074
IUPAC-Name 1-Ethinylcyclopentan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethynylcyclopentanol
Schmelzpunkt 23°C to 27°C
Dichte 0.962
Siedepunkt 156°C to 159°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1924167
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB23109.14,B23109.06
Chargennummer10243569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog NumberB23109.14,B23109.06
Chargennummer10238861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB23109.14,B23109.06
ChargennummerY16G051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23109.14,B23109.06
Chargennummer10214004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB23109.14,B23109.06
Name des Produkts
1-Ethynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >