Learn More
1-Chlor-4-(3-jodopropoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
15.55 CHF - 82.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 119795-57-2
Summenformel C9H10ClIO
Molekulargewicht (g/mol) 296.532
MDL-Nummer MFCD01764552
InChI-Schlüssel HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(3-iodpropoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10099321
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
RH01447DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
15.55 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10039301
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
RH01447EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
82.30 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Chlor-4-(3-jodopropoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™