Learn More
1-Chlor-4-(3-jodopropoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | ClC6H4OCH2CH2CH2I |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 296.53 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Chlor-4-(3-jodopropoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur