Learn More
1-Brom-4-Ethylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.15 CHF - 678.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1585-07-5 |
---|---|
Summenformel | C8H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 185.064 |
MDL-Nummer | MFCD00000111 |
InChI-Schlüssel | URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j |
PubChem CID | 15313 |
IUPAC-Name | 1-Brom-4-ethylbenzol |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11419923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13013.09 |
10 g |
47.15 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11429923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13013.18 |
50 g |
177.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11439923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13013.30 |
250 g | N/A | ||||||
Beschreibung
1-Bromo-4-ethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Brom-4-Ethylbenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
Chemische Identifikatoren
1585-07-5 | |
185.064 | |
URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N | |
15313 | |
CCC1=CC=C(C=C1)Br |
C8H9Br | |
MFCD00000111 | |
p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j | |
1-Brom-4-ethylbenzol |
Spezifikation
1-Bromo-4-ethylbenzene | |
1.341 | |
63°C (145°F) | |
1.544 | |
1856989 | |
Insoluble in water. | |
CCC1=CC=C(C=C1)Br | |
185.064 | |
185.06 |
1585-07-5 | |
203°C to 204°C | |
C8H9Br | |
MFCD00000111 | |
p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j | |
URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-4-ethylbenzol | |
15313 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-439-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only