Learn More
1-Brom-4-Ethylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429923
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1-Bromo-4-ethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-4-Ethylbenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1585-07-5
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00000111
InChI-Schlüssel URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j
PubChem CID 15313
IUPAC-Name 1-Brom-4-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-ethylbenzene
Dichte 1.341
Siedepunkt 203°C to 204°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 50 g
Beilstein 1856989
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 99%