Learn More
Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
46.53 CHF - 151.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 470-82-6 |
---|---|
Summenformel | C10H18O |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.25 |
MDL-Nummer | MFCD00167977 |
InChI-Schlüssel | WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan |
PubChem CID | 2758 |
IUPAC-Name | 2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan |
SMILES | CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10695522
|
Thermo Scientific Acros
110340050 |
5 g | Glasflasche |
46.53 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10605532
|
Thermo Scientific Acros
110341000 |
100 g | Glasflasche |
50.17 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10588883
|
Thermo Scientific Acros
110345000 |
500 g | Glasflasche |
151.76 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
470-82-6 | |
154.25 | |
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N | |
2758 | |
CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
C10H18O | |
MFCD00167977 | |
eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan | |
2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan |
Spezifikation
1,8-Cineole | |
1.5°C | |
0.9225g/mL | |
49°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4550 to 1.46 | |
17,II,32 | |
0.9225 | |
eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan | |
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan | |
2758 | |
99% |
470-82-6 | |
Farblos bis hellgelb | |
176°C to 177°C | |
Echt | |
C10H18O | |
MFCD00167977 | |
15, 3938 | |
-0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat) | |
(in ethanol (70% v/v)) 1:2 | |
CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 | |
154.25 | |
154.25 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS-P-Satz
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
Nicht rauchen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 207-431-5