Learn More
Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10605532
Zum Warenkorb hinzufügen
Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605532
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10605532
Marke: Thermo Scientific Acros 110341000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 470-82-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00167977
InChI-Schlüssel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Cineole
Schmelzpunkt 1.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9225g/mL
Siedepunkt 176°C to 177°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4550 to 1.46
Menge 100 g
Beilstein 17,II,32
Merck Index 15, 3938
Relative Dichte 0.9225
Spezifische Drehung -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Löslichkeitsinformationen (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog Number110340050,110345000,110341000
ChargennummerA0393363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number110340050,110345000,110341000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Cineole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,8-Cineol
Name des Produkts
Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >