Learn More
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Mit befestigten flachen, leicht zu öffnenden Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
21.75 CHF - 107.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
Material | Polypropylenharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
Anzahl pro Packung | 500/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Art der Kappe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Art der Kappe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16634002
![]() |
Labcon™
3016-870-000-9 |
Naturfarben | Unsteril | Schnappverschluss |
27.10 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16644002
![]() |
Labcon™
3016-871-000-9 |
Bernsteinfarben | Unsteril | Schnappverschluss |
31.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16654002
![]() |
Labcon™
3016-872-000-9 |
Gelb | Unsteril | Schnappverschluss |
21.75 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16664002
![]() |
Labcon™
3016-873-000-9 |
Orange | Unsteril | Schnappverschluss |
31.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16674002
![]() |
Labcon™
3016-874-000-9 |
Rot | Unsteril | Schnappverschluss |
27.30 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16684002
![]() |
Labcon™
3016-877-000-9 |
Blau | Unsteril | Schnappverschluss |
31.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16694002
![]() |
Labcon™
3016-878-000-9 |
Grün | Unsteril | Schnappverschluss |
31.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16604012
![]() |
Labcon™
3016-879-000-9 |
Divers | Unsteril | Schnappverschluss |
37.80 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17537886
|
Labcon™
3016-345-000-9 |
Durchsichtig | Steril | Schnappverschluss |
107.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17547886
|
Labcon™
3016-876-000-9 |
Violett | Unsteril | Extra großer Schnappverschluss |
31.15 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Fassungsvermögen: 1,5 ml
- 500 pro wiederverschließbarer Beutel, 10 Beutel pro Karton
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylenharz | |
500/Packung | |
SuperSpin™ | |
40.000 RZB |
1,5 ml | |
Zentrifugation | |
500 Beutel/Packung; 10 Packungen/Karton | |
Ja |