Learn More
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit befestigten flachen, leicht zu öffnenden Schnappverschlüssen, seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke:  Labcon™ 3016-873-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16664002
  • 31.15 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Ultrahochzentrifugation bis zu 40.000 x g
  • Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
  • Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Schnappverschluss
Autoklavierbar
Orange
Zentrifugation
500 Beutel/Packung; 10 Packungen/Karton
Unsteril
Ja
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
1,5 ml
Polypropylenharz
500/Packung
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin
SuperSpin™
40.000 RZB
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperSpin™ 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen > Mikrozentrifugenröhrchen; Farbe: Orange; Art des Verschlusses: Schnappverschluss; Sterilität: Nicht steril; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität; Autoklavierbar: Autoklavierbar