Learn More
1-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
28.80 CHF - 146.84 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 394-32-1
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
InChI-Schlüssel KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
IUPAC-Name 1-(5-Fluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10567644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
BTB04130EA
10 g
28.80 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10031134
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
BTB04130EE
50 g
116.72 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10294684
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
BTB04130FA
100 g
146.84 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™