Learn More
1-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567644
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 394-32-1
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
InChI-Schlüssel KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 5-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone, 2-hydroxy-5-fluoroacetophenone, 2'-hydroxy-5'-fluoroacetophenone, ethanone, 1-5-fluoro-2-hydroxyphenyl, 5'-fluoro-2'-hydroxy acetophenone, 5'-fluoro-2'-hydroxy-acetophenone
PubChem CID 95992
IUPAC-Name 1-(5-Fluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel FC6H3(OH)COCH3
Menge 10 g
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™ >