Learn More
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
99.40 CHF - 1235.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer 6571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11413733
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
D/4550/08
500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche
99.40 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10141470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
D/4550/15
1 L Bernsteinfarbene Glasflasche
270.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10000712
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
D/4550/PB15
1 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche
198.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10080120
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
D/4550/PB17
2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche
530.00 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10651711
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
D/4550/25
25 L Metallbehälter
1235.00 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1,4-Dioxan, zertifiziertes AR für die Analyse, stabilisiert mit BHT
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical