Learn More
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
1,4-Dioxan, zertifiziertes AR für die Analyse, stabilisiert mit BHT
Spezifikation
Spezifikation
pH | 6 bis 8 |
Schmelzpunkt | 12 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 101°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 41mbar at 20°C |
Viskosität | 1.32 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 88.11g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,4-Dioxane RPE
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, AR-zertifiziert für die Analyse, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur