Learn More
1,4-Dioxan, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
pH | 6 bis 8 |
Schmelzpunkt | 12 °C |
CAS | 123-91-1 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 101 °C |
Menge | 2.5 l |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | C4H8O2 |
MDL-Nummer | 6571 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,4-Dioxane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, ExtraPure, SLR, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur