Learn More
1,4-Dioxan, 99.5 %, für die Analyse, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10013280
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Dioxan, 99.5 %, für die Analyse, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10013280
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10013280
Marke: Thermo Scientific Acros 270490010
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.1% max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number270490010,270490025
ChargennummerA0445556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number270490010,270490250,270490025
ChargennummerA0393936 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number270490010,270490250,270490025
ChargennummerA0401879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number270490010,270490250,270490025
ChargennummerA0435144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2022 Catalog Number270490010,270490250,270490025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dioxane
Name des Produkts
1,4-Dioxan, 99.5 %, für die Analyse, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >