Learn More
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell Artikelnummer.: 15643910
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell
Artikelnummer. 15643910
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
210 kg
Artikelnummer. 15643910
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 331471L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
Namenshinweis Reag. Ph. EUR. Durchhang. ISO
Dichte 1.034 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.22
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 356 °F
Dampfdruck 40 mmHg (25 °C), 27 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1165
Beilstein 102551
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dioxane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,4-Dioxan, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell >