Learn More
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.65 CHF - 164.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 280-57-9 |
---|---|
Summenformel | C6H12N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 112.176 |
MDL-Nummer | MFCD00006689 |
InChI-Schlüssel | IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25 |
PubChem CID | 9237 |
IUPAC-Name | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan |
SMILES | C1CN2CCN1CC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11497856
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14003.22 |
100 g |
47.65 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11407866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14003.36 |
500 g |
164.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan wird als Polyurethan-Katalysator und Balis-Hillman-Reaktionskatalysator verwendet, der den Ligand und die Lewis-Base komplex macht. Es findet Verwendung in Farbstofflasern und in Montageproben für die Fluoreszenzmikroskopie und als Anti-Fade-Reagenz, das nachweislich aufgrund der Fluorochromanregung von Fluorochromen freie Radikale einfängt. Außerdem ist es ein Oxidations- und Polymerisationskatalysator.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethanol und Methylethylketon.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Chemische Identifikatoren
280-57-9 | |
112.176 | |
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N | |
9237 | |
C1CN2CCN1CC2 |
C6H12N2 | |
MFCD00006689 | |
1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25 | |
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan |
Spezifikation
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane | |
155°C to 160°C | |
174°C to 176°C | |
Amine-like | |
MFCD00006689 | |
103618 | |
14,9669 | |
Soluble in water,acetone,benzene,ethanol and methyl ethyl ketone. | |
C1CN2CCN1CC2 | |
112.176 | |
112.17 |
280-57-9 | |
1.14 | |
62°C (143°F) | |
C6H12N2 | |
UN1325 | |
Hygroskopisch | |
1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25 | |
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan | |
9237 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H228-H318-H302-H335-H315
Entzündbarer Feststoff.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
P210-P240-P241-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H302-H315-H318-H500
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-999-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HM0354200
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.