Learn More
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11407866
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407866
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11407866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14003.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 280-57-9 | C6H12N2 | 112.176 g/mol
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane is used as polyurethane catalyst, Balis-Hillman reaction catalyst complexing ligand and lewis base. It finds use in dye lasers and in mounting samples for fluorescence microscopy and as anti-fade reagent shown to scavenge free radicals due to flurochrome excitation of fluorochromes. Further, it is an oxidation and polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan wird als Polyurethan-Katalysator und Balis-Hillman-Reaktionskatalysator verwendet, der den Ligand und die Lewis-Base komplex macht. Es findet Verwendung in Farbstofflasern und in Montageproben für die Fluoreszenzmikroskopie und als Anti-Fade-Reagenz, das nachweislich aufgrund der Fluorochromanregung von Fluorochromen freie Radikale einfängt. Außerdem ist es ein Oxidations- und Polymerisationskatalysator.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethanol und Methylethylketon.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 280-57-9
Summenformel C6H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 112.176
MDL-Nummer MFCD00006689
InChI-Schlüssel IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9237
IUPAC-Name 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES C1CN2CCN1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Schmelzpunkt 155°C to 160°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Amine-like
Menge 500 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 103618
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9669
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,benzene,ethanol and methyl ethyl ketone.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2025 ArtikelnummerA14003.36,A14003.22
Chargennummer5002Q18S Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 ArtikelnummerA14003.36
Chargennummer10251982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 ArtikelnummerA14003.36,A14003.22
Chargennummer10246998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 ArtikelnummerA14003.36,A14003,A14003.22
ChargennummerU26I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 ArtikelnummerA14003.36,A14003.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Name des Produkts
1,4-Diazabicyclo-[2.2.2]-octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >