Learn More
1,3-Diphenyl-2-Propyn-1-ol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15440128
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Diphenyl-2-Propyn-1-ol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440128
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15440128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53374.06
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diphenyl-2-Propyn-1-ol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1817-49-8
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD06654198
InChI-Schlüssel DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diphenyl-2-propyn-1-ol, 1,3-diphenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-3-phenyl-propyn-3-ol, 1,3-diphenylpropargyl alcohol, benzenemethanol, a-2-phenylethynyl, alpha-phenyl ethynyl-benzenemethanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 296659
IUPAC-Name 1,3-Diphenylprop-2-yn-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC(C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Dichte 1.099
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.618
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP29D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53374.03,H53374.06
ChargennummerS18F009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53374.03,H53374.06
ChargennummerK19W008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53374.03,H53374.06
ChargennummerY07F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53374.03,H53374.06
ChargennummerN02E032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH53374.03,H53374.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,3-Diphenyl-2-Propyn-1-ol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >