Learn More
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25952-53-8 | C8H18ClN3 | 191.70 g/mol
33.85 CHF - 337.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 25952-53-8
Summenformel C8H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 191.70
MDL-Nummer MFCD00012503
InChI-Schlüssel FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11409742
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10807.03
1 g
33.85 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11419742
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10807.06
5 g
78.80 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11429742
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10807.14
25 g
337.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimid-Hydrochlorid wird als Carboxyaktivierungsmittel verwendet. Es wird bei der Peptidsynthese, für 3′-Amino-3′-Desoxyadenosin-5′-Di- und Triphosphate und zur Herstellung von Antikörpern wie Immunkonjugaten verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Immobilisierung großer Biomoleküle in Verbindung mit n-Hydroxysuccinimid. Es wird auch bei der Acylierung von Phosphoranen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitrildichlormethan, Dimethylformamid und Tetrahydrofuran. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals