Learn More
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409742
Zum Warenkorb hinzufügen
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409742
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11409742
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10807.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimid-Hydrochlorid wird als Carboxyaktivierungsmittel verwendet. Es wird bei der Peptidsynthese, für 3′-Amino-3′-Desoxyadenosin-5′-Di- und Triphosphate und zur Herstellung von Antikörpern wie Immunkonjugaten verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Immobilisierung großer Biomoleküle in Verbindung mit n-Hydroxysuccinimid. Es wird auch bei der Acylierung von Phosphoranen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitrildichlormethan, Dimethylformamid und Tetrahydrofuran. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25952-53-8
Summenformel C8H18ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 191.70
MDL-Nummer MFCD00012503
InChI-Schlüssel FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC-Name 3-(Ethyliminomethylidenamino)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Schmelzpunkt ∽113°C
Strukturformel CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Menge 1 g
Beilstein 5764110
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.7
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
ChargennummerS12K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Chargennummer10233296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Chargennummer10233295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
ChargennummerN24J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >