Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11432267
Zum Warenkorb hinzufügen
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432267
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11432267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14192.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
1,3-Benzodioxole is useful in gemological stimulant detection. It is also used as a precursor for perfumes, photo initiators, agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzodioxol ist nützlich für den Nachweis von gemologischen Stimulanzien. Es wird auch als Vorstufe für Parfüme, Photoinitiatoren, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (2 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-09-9
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00005818
InChI-Schlüssel FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzodioxole
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.185
Siedepunkt 172°C to 173°C
Flammpunkt 55°C (131°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.539
Menge 250 g
Beilstein 115506
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2g/L).
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberA14192.30,A14192.18,A14192.0B
Chargennummer10252259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog NumberA14192.30,A14192.18,A14192.0B
Chargennummer10251005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14192.30,A14192.18,A14192.0B
Chargennummer10243214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2022 Catalog NumberA14192.30,A14192.18,A14192.0B
Chargennummer10144368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14192.30,A14192.18,A14192.0B
Name des Produkts
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >