Learn More
1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
19.67 CHF - 301.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 169814-48-6
Summenformel C12H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.67
MDL-Nummer MFCD01313507
InChI-Schlüssel XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2735240
IUPAC-Name 1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]ethan-1-on
SMILES CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10652083
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SPB04957DA
1 g
19.67 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10385202
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SPB04957EA
10 g
141.19 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10311785
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
SPB04957EB
25 g
301.20 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 11-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™