Learn More
1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10652083
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652083
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 10652083
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB04957DA
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 169814-48-6
Summenformel C12H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.67
MDL-Nummer MFCD01313507
InChI-Schlüssel XSAMMAPYCPHHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 1-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazol-4-yl ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 3-4-chlorophenyl-4-acetyl-5-methylisoxazole, ethanone, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl, maybridge1_008689, 4-acetyl-3-4-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 1-3-4-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolyl-ethanone, 1-3-4-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2735240
IUPAC-Name 1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]ethan-1-on
SMILES CC(=O)C1=C(C)ON=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(4-Chlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-one
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 235.67
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-[3-(4-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™ >