Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, Indikatorgrad 98 % Artikelnummer.: 10657302
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, Indikatorgrad 98 %
Artikelnummer. 10657302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10657302
Marke: Thermo Scientific Chemicals 146310100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-85-8
InChI-Schlüssel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-Name (1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138.0°C to 141.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H11N3O
Menge 10 g
Beilstein 22,I,694
Merck Index 15,7107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 249.27
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number146310500,146310100,146310050
ChargennummerA0463251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number146310500,146310100,146310050
ChargennummerA0458041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number146310500,146310100,146310050
ChargennummerA0452072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number146310500,146310100,146310050
ChargennummerA0413983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number146310500,146310100,146310050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, Indikatorgrad 98 % >