Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, Indikatorgrad 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol |
Schmelzpunkt | 138.0°C to 141.0°C |
Farbe | Braun bis Orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C15H11N3O |
Menge | 5 g |
Beilstein | 22,I,694 |
Merck Index | 15,7107 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467217 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 146310500,146310100,146310050 |
A0463251 | Analysenzertifikat | 06/06/2024 | 146310500,146310100,146310050 |
A0458041 | Analysenzertifikat | 30/11/2023 | 146310500,146310100,146310050 |
A0452072 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 146310500,146310100,146310050 |
A0413983 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 146310500,146310100,146310050 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol