Learn More
1,2-Ethandithiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363416
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Ethandithiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363416
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11363416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12865.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 540-63-6 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
1,2-Ethanedithiol is used as a reagent in organic synthesis to convert carbonyl compounds to thioacetals (1,3-dithiolanes). It replaces the toxic reagent arsenic tirchloride, which is involved in the synthesis of membrane-permeant fluorogenic biarsenicals from precursor dyes fluorescein and resorufin. It acts bidendate ligand to form complexes with metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Ethandithiol wird als Reagenz bei der organischen Synthese von Thioacetalen (1,3-Dithiolanen) aus Carbonylverbindungen verwendet. Ersetzt das toxische Reagenz Arsentrichlorid, das membrandurchdringende fluoreszierende Arsenverbindungen aus Vorläuferfarbstoffen Fluorescein und Resorufin bildet. Bildet als bidendater Ligand Komplexe mit Metallionen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Ether und Benzol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Alkalimetallen. Einatmen von Dämpfen vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-63-6
Summenformel C2H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 94.19
MDL-Nummer MFCD00004892
InChI-Schlüssel VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-ethanedithiol, 1,2-dimercaptoethane, dithioglycol, ethylene mercaptan, ethylenedithiol, 1,2-ethanethiol, ethylenedimercaptan, dithioethyleneglycol, ethylene dithioglycol, s-ethylene dimercaptanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10902
IUPAC-Name Ethan-1,2-dithiol
SMILES C(CS)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Ethanedithiol
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 1.123
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Stench
Strukturformel HSCH2CH2SH
Brechungsindex 1.558
Menge 100 g
UN-Nummer UN3071
Beilstein 505946
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3725
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,ether and benzene. Slightly miscible with water.
Formelmasse 94.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog NumberL12865.36,L12865.14,L12865.22,L12865.PG
Chargennummer62500208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL12865.36,L12865.14,L12865.22,L12865.PG
Chargennummer10251033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
Chargennummer10249635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
Chargennummer10248660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberL12865.14,L12865.36,L12865.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Ethanedithiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Ethanedithiol
Name des Produkts
1,2-Ethandithiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >