Learn More
1,2-Dichlorethan, ≥99.8 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10540561
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Dichlorethan, ≥99.8 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540561
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10540561
Marke: Thermo Scientific Acros 113361000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-06-2
Summenformel C2H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 98.95
MDL-Nummer MFCD00000963
InChI-Schlüssel WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC-Name 1,2-Dichlorethan
SMILES ClCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Dichloroethane
Namenshinweis 99.8+%
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.2500g/mL
Menge 100 mL
Infrarotspektrum Authentic
Physikalische Form Kristallpulver
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 99.8+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Strukturformel ClCH2CH2Cl
Dampfdruck Vapor Pressure: 65mmHg at 29°C
Beilstein 01, 84
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 3851
Formelmasse 98.96
Reinheit (%) ≥99.80% (GC)
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number113360010,113361000,113360250,113360025
Chargennummer2523810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number113360010,113361000,113360250,113360025
Chargennummer2407914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number113360010,113361000,113360250,113360025
Chargennummer2189996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number113360010,113361000,113360250,113360025
Chargennummer2108234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number113360010,113361000,113360250,113360025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1,2-Dichlorethan, ≥99.8 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >