Learn More
1,2-Dichlorethan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
162.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 107-06-2 |
---|---|
Summenformel | C2H4Cl2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.95 |
MDL-Nummer | MFCD00000963 |
InChI-Schlüssel | WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion |
PubChem CID | 11 |
ChEBI | CHEBI:27789 |
IUPAC-Name | 1,2-Dichlorethan |
SMILES | ClCCCl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11934471
|
Thermo Scientific Acros
443010025 |
2.5 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
107-06-2 | |
98.95 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
11 | |
1,2-Dichlorethan |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
CHEBI:27789 | |
ClCCCl |
Spezifikation
1,2-Dichloroethane | |
107-06-2 | |
81.0°C to 85.0°C | |
1.4440 to 1.4460 | |
C2H4Cl2 | |
MFCD00000963 | |
0.005% max. | |
Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
ClCCCl | |
98.95 | |
CHEBI:27789 | |
99.5% |
-35.0°C | |
1.2500g/mL | |
13°C | |
1.25 | |
ClCH2CH2Cl | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-Dichlorethan | |
11 | |
98.96 | |
extra trocken, über Molekularsieb |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-HinweisKann Krebs verursachen.Verursacht schwere Augenreizungen.Kann die Atemwege reizen.Verursacht Hautreizungen.Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.Giftig bei Einatmen.Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHS P-Satz Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. – Rauchen verboten. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser waschen.Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor der Wiederverwendung waschen.BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Gefahr
- 1,2-Dichloroethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.