Learn More
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
28.55 CHF - 118.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-90-0 |
---|---|
Summenformel | C3H10N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.13 |
MDL-Nummer | MFCD00008089 |
InChI-Schlüssel | AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine |
PubChem CID | 6567 |
ChEBI | CHEBI:30630 |
IUPAC-Name | Propan-1,2-diamin |
SMILES | CC(N)CN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15453267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AE |
100 mL |
28.55 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15463267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AK |
250 mL |
41.60 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15473267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AP |
500 mL |
67.95 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15483267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AU |
1000 mL |
118.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
78-90-0 | |
74.13 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
6567 | |
Propan-1,2-diamin |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CHEBI:30630 | |
CC(N)CN |
Spezifikation
1,2-Diaminopropane | |
∼-37°C | |
119°C to 120°C | |
Characteristic | |
1.446 | |
UN2258 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CC(N)CN | |
74.13 | |
CHEBI:30630 | |
99% |
78-90-0 | |
0.869 | |
34°C (93°F) | |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
605274 | |
14,7852 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
Propan-1,2-diamin | |
6567 | |
74.13 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
H314-H226-H302-H312
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P374-P380-P501c
Gehäuse H226-H302-H311-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:1,2-Propylendiamin
missing translation for 'einecsNumber' : 201-155-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TX6650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1,2-Diaminopropane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Diaminopropane