Learn More
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15453267
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453267
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 15453267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24489.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-90-0
Summenformel C3H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 74.13
MDL-Nummer MFCD00008089
InChI-Schlüssel AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC-Name Propan-1,2-diamin
SMILES CC(N)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diaminopropane
Schmelzpunkt ∼-37°C
Dichte 0.869
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.446
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2258
Beilstein 605274
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7852
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberB24489.AP,B24489.AK,B24489.AE,B24489.AU
ChargennummerA0464250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberB24489.AP,B24489.AK,B24489.AE,B24489.AU
Chargennummer10239234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberB24489.AP,B24489.AK,B24489.AE,B24489.AU
Chargennummer10243062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB24489.AP,B24489.AK,B24489.AE,B24489.AU
Chargennummer10243960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberB24489.AP,B24489.AK,B24489.AE,B24489.AU
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Diaminopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Diaminopropane
Name des Produkts
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >