Learn More
1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474673
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474673
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474673
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11597.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.067 g/mol
1,2,4-Triazole is widely used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It acts as an anti-scaling agent and antifungal compound. It is widely used in antifungals such as fluconazole anditraconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4-Triazol wird häufig als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet. Es wirkt als Anti-Kalk-Mittel und als Antimykotikum. Es wird häufig in Antimykotika wie Fluconazolanditraconazol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-88-0
Summenformel C2H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 69.067
MDL-Nummer MFCD00005228
InChI-Schlüssel NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole vanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol
SMILES C1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Triazole
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 158°C (316°F)
Menge 25 g
Beilstein 104767
Merck Index 14,9605
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 69.07
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ13E046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11597.22,A11597.14,A11597.36
ChargennummerY20A003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11597.22,A11597.14,A11597.36
Chargennummer5001V01V Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11597.22,A11597.14,A11597.36
ChargennummerI9712A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11597.22,A11597.14,A11597.36
ChargennummerF19R037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11597.22,A11597.14,A11597.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Triazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,4-Triazole
Name des Produkts
1,2,4-Triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >