Learn More
1,2,4-1H-Triazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10081520
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1,2,4-1H-Triazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10081520
Marke: Thermo Scientific Acros 139280250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 288-88-0 | C2H3N3 | 69.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-88-0
Summenformel C2H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 69.06
MDL-Nummer MFCD00005228
InChI-Schlüssel NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol
SMILES C1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formelmasse 69.06
Reinheit (%) 99.50%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139285000,139281000,139280250
ChargennummerA0468914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139285000,139281000,139280250
ChargennummerA0432869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number139285000,139281000,139280250,139280050
ChargennummerA0215282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number139285000,139281000,139280250,139280050
ChargennummerA0230514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number139285000,139281000,139280250,139280050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-1H-Triazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,2,4-1H-Triazol, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >