Learn More
1,10-Phenanthrolin-2,9-dicarbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448477
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1,10-Phenanthrolin-2,9-dicarbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448477
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Artikelnummer. 11448477
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18548.01
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate is used to produce 1,10-phenanthroline-2,9-dicarbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthropoin-2,9-dicarbonsäurehydrat wird zur Herstellung von 1,10-Phenanthropoin-2,9-dicarbonylchlorid verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57709-61-2
Summenformel C14H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
MDL-Nummer MFCD00209670
InChI-Schlüssel FXSVCROWUPWXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 2,9-dicarboxy-1,10-phenanthroline, hydrate, acmc-20ap89, 1,10 phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid, pyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7567134
SMILES OC(=O)C1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C=C3)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Menge 0.25 g
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin-2,9-Dicarbonsäure
Formelmasse 268.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog NumberA18548.01,A18548.03
Chargennummer10238490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA18548.01,A18548.03
Chargennummer10234067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18548.01,A18548.03
Chargennummer10192501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18548.01,A18548.03
Chargennummer10202927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18548.01,A18548.03
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin-2,9-dicarbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >