Learn More
1,10-Phenanthrolin-2,9-dicarbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438477
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
CAS: 57709-61-2 | C14H8N2O4 | 268.23 g/mol
1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate is used to produce 1,10-phenanthroline-2,9-dicarbonyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthropoin-2,9-dicarbonsäurehydrat wird zur Herstellung von 1,10-Phenanthropoin-2,9-dicarbonylchlorid verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57709-61-2
Summenformel C14H8N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.23
MDL-Nummer MFCD00209670
InChI-Schlüssel FXSVCROWUPWXBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylicacid, 2,9-dicarboxy-1,10-phenanthroline, hydrate, acmc-20ap89, 1,10 phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid, pyridino 3,2-h quinoline-2,9-dicarboxylic acid
PubChem CID 7567134
SMILES OC(=O)C1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C=C3)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid hydrate
Menge 1 g
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin-2,9-dicarboxylat
Formelmasse 268.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
1,10-Phenanthrolin-2,9-dicarbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >