Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10705801
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705801
Gehäuse 5mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
Gehäuse 20mL
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10705801
Marke: Thermo Scientific Acros 133580050
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 33685-54-0
Summenformel C2H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 169.85
MDL-Nummer MFCD00037672
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 118531
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-Dideuterioethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Dichte 1,6100g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4924
Menge Gehäuse 5mL
Siedepunkt 146.0°C
Strukturformel (Cl2CD)2
Beilstein 01, III, 164
Formelmasse 169.86
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number133580050,133580200
ChargennummerA0461591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number133580050,133580200
ChargennummerA0462696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number133580050,133580200
ChargennummerA0464668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number133580050,133580200
ChargennummerA0460772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number133580050,133580200
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >