Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10229563
Zum Warenkorb hinzufügen
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229563
5g
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10229563
Marke: Thermo Scientific Acros 321310050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33685-54-0
Summenformel C2H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 169.85
MDL-Nummer MFCD00037672
InChI-Schlüssel QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC-Name 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-Dideuterioethan
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5+ atom% D, for NMR
Dichte 1,6100g/mL
Deuterium (D) Min. 99,50%
Verpackung Glasflasche
Menge 5g
Strukturformel (Cl2CD)2
Formelmasse 169.86
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number321310250,321310050
ChargennummerA0466747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2024 Catalog Number321310250,321310050
ChargennummerA0463951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number321310250,321310050
ChargennummerA0463618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number321310250,321310050
ChargennummerA0458357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number321310250,321310050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, ≥ 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >