Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, 0,5 ml, flache Kappe
Minimieren Sie den Probenverlust mit den Schnappverschluss-Kappen auf diesen 0,5 ml-Einzelröhrchen für PCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0350
45.77 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
69.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
0,5 ml-Einzelröhrchen mit Schnappverschluss-Kappe in gewölbter oder flacher Ausführung. Diese Röhrchen sind mit 0,5 ml Thermocycler-Blöcken kompatibel und können auch für PCR und Probenaufbewahrung verwendet werden.
Überblick
- Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,5 ml
- 0,6 ml maximale Röhrchenkapazität bei geschlossener Kappe
- Integrierte „Schnappverschluss“-Kappe
- Verfügbar mit flachen oder gewölbten Kappen
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
Flache, mattierte Verschlusskappen | |
0,6 mL | |
Thermocycler | |
Standard | |
1.000 Röhrchen |
Farblos | |
38 ml | |
1,000 tubes | |
Polypropylen | |
Flache Kappen | |
Rörchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
60823668 | Konformitätsbescheinigung | 17/03/2025 | AB0350 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04