Learn More
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 0.6 ml
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Marke: Fisherbrand™ 502-GRD-PFB
9.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Füllvolumen: 0.6 ml
- Aus hochtransparentem Polypropylen
- Graduierung in 0.1 ml-Schritten
- Beständig gegen 30,000 × g
- Einfach zu öffnende Verschlüsse mit Nadeleinstichpunkt und texturiertem Beschriftungsbereich
- Beschriftungsbereich an der Röhrchenaußenseite
- Die stark polierte Innenseite gewährleistet maximale Probenrückgewinnung
- Temperaturbereich: -80 bis +121 °C
- Für alle Standardrotoren
- Pyrogenfrei
- 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C/15 psi
Bestellinformation
Lieferbar in acht Farben oder in Packungen mit verschiedenen Farben.
Spezifikation
Schnappverschluss, flach | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
Etikettbereich | |
Flacher Schnappverschluss | |
7.5 mm |
RNase-/DNase-frei | |
0.5 ml (max. 0.6 ml) | |
30.5 mm | |
Nadeleinstichstelle | |
Ja | |
30000 xg |
Videos
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (DE)
-
Fisherbrand Microcentrifuge Tubes (FR)
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30