accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10138-41-7

ClClClEr

CAS RN 10138-41-7

IUPAC Name: erbium(3+) trichloride
Synonyme: erbium(III) chloride
Molekulargewicht (g/mol): 273.61
Summenformel: Cl3Er
InChi Key: HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Physikalische Form 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.