accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10025-64-6

H2OH2OH2OH2OH2OH2OZnOClOOOOClOOO

CAS RN 10025-64-6

IUPAC Name: zinc(2+) hexahydrate diperchlorate
Synonyme: zinc(2+) hexahydrate diperchlorate
Molekulargewicht (g/mol): 372.36
Summenformel: Cl2H12O14Zn
InChi Key: PADPILQDYPIHQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Physikalische Form 
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
Güte 
  • (2)
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.