Learn More
Zinkperchlorat-Hexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc perchlorate hexahydrate, efficiently catalyses the esterification between nearly equimolar amounts of carboxylic acids and alcoholsZinc perchlorate hexahydrate [Zn (ClO4) 2· 6H2O] was found to be a highly efficient catalyst for acylation of electron deficient phenols, sterically hindered alcohols and electron deficient and sterically hindered amines. Zinc (II) perchlorate hexahydrate has been found to be a new and efficient catalyst for conjugate addition of thiols to α, β-unsaturated ketones under solvent-free conditions at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc perchlorate hexahydrate |
Schmelzpunkt | 106°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Zn(ClO4)2·6H2O |
UN-Nummer | UN1481 |
Merck Index | 14,10148 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water, alcohol |
Formelmasse | 372.37 (264.28 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc perchlorate hexahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Zinc perchlorate hexahydrate