accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1000339-73-0

CAS RN 1000339-73-0

IUPAC Name: 5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Synonyme: 5-(bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Molekulargewicht (g/mol): 260.07
Summenformel: C6H5BrF3NS
InChi Key: OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)
1x1 image pixel for data collection
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.