Learn More
5-(Brommethyl)-2-methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376754
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1000339-73-0
Summenformel C6H5BrF3NS
Molekulargewicht (g/mol) 260.07
MDL-Nummer MFCD09264554
InChI-Schlüssel OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
PubChem CID 26597955
IUPAC-Name 5-(Brommethyl)-2-Methyl-4-(Trifluormethyl)-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 260.08
Reinheit (%) 97%