accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 100-60-7

CAS RN 100-60-7

IUPAC Name: N-methylcyclohexanamine
Synonyme: methylcyclohexylamine 1-methylcyclohexylamine cyclohexylmethylamine
Molekulargewicht (g/mol): 113.2
Summenformel: C7H15N
InChi Key: XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1CCCCC1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.